Learn More
2-aminopyridine-5-boronic acid, 97%, Maybridge
Codice prodotto. 10524994
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-64-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H17BN2O2
Numero MDL MFCD05663837
Quantità 1 g
Sinonimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-amino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 6-aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine, 6-aminopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester
InChI Key YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)N=C1
IUPAC Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 220.08
PubChem CID 2756555
Peso formulazione 220.08
Percent Purity 97%