Learn More
2-(Aminomethyl)piperidine, 98%
Codice prodotto. p-7048029
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 22990-77-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22990-77-8
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00129011
InChI Key RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine
PubChem CID 90865
IUPAC Name piperidin-2-ylmethanamine
SMILES NCC1CCCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Aminomethyl)piperidine
Densità 0.942
Punti di ebollizione 63°C to 66°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.485
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 102994
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 98%