Learn More
2-(Aminomethyl)indole, 97%
CAS: 21109-25-1 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
67.65€ - 895.00€
Identificatori chimici
CAS 21109-25-1
Formula molecolare C9H10N2
Molecular Weight (g/mol) 146.193
Numero MDL MFCD03422512
InChI Key RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
PubChem CID 582331
IUPAC Name 1H-indol-2-ylmethanamine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15490598
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54281.MD
250 mg
67.65€
250mg
15470598
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54281.03
1 g
215.00€
1g
15480598
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54281.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
21109-25-1
146.193
RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
582331
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
C9H10N2
MFCD03422512
1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
1H-indol-2-ylmethanamine
Specifica
2-(Aminomethyl)indole
C9H10N2
1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
1H-indol-2-ylmethanamine
582331
97%
21109-25-1
MFCD03422512
Slightly soluble in water.
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
146.193
146.19
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures