Learn More
(+/-)-2-Aminoheptane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
49.04€ - 136.68€
Identificatori chimici
CAS 123-82-0
Formula molecolare C7H17N
Molecular Weight (g/mol) 115.22
Numero MDL MFCD00008101
InChI Key VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
IUPAC Name heptan-2-amine
SMILES CCCCCC(C)N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11459907
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22863.14
25 g
49.04€
25g
11469907
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22863.22
100 g
136.68€
100g
Descrizione
Descrizione
(±)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-2-Aminoheptane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in water ( 9 g/L at 20°C).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and carbon dioxide.
Specifica
Identificatori chimici
123-82-0
115.22
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
5603
CCCCCC(C)N
C7H17N
MFCD00008101
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
heptan-2-amine
Specifica
(+/-)-2-Aminoheptane
0.768
142°C to 144°C
Amine-like
1.419
UN2733
Air Sensitive
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
heptan-2-amine
5603
≥98%
123-82-0
11.45
33°C (91°F)
C7H17N
MFCD00008101
635676
14,9802
Soluble in water ( 9g/L at 20°C).
CCCCCC(C)N
115.22
115.22
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318-H226-H302-H312-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-655-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5425000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • (+/-)-2-Aminoheptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Heptanamine