Learn More
2-Aminoethanethiol, 95%
Codice prodotto. p-4229057 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 60-23-1 | C2H7NS | 77.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-23-1
Formula molecolare C2H7NS
Molecular Weight (g/mol) 77.15
Numero MDL MFCD00008196
InChI Key UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cysteamine, mercaptamine, thioethanolamine, becaptan, mercamine, cysteinamine, beta-mercaptoethylamine, 2-mercaptoethylamine, cysteamin, lambraten
PubChem CID 6058
ChEBI CHEBI:17141
IUPAC Name 2-aminoethanethiol
SMILES NCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoethanethiol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2CH2CH2SH
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,2776
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
Peso formulazione 77.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoethanethiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.