Learn More
2'-Aminoacetophenone, 97%
Codice prodotto. p-3735255 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-93-9
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD00007717
InChI Key GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
IUPAC Name 1-(2-aminophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Aminoacetophenone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 20°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.6130 to 1.617
Quantità 5 g
Beilstein 14, 41
Indice di Merck 14, 413
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-Aminoacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.