Learn More
2-Amino-6-bromopyridine, 98%
Codice prodotto. p-4323236 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 19798-81-3 | C5H6BrN2 | 174.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19798-81-3
Formula molecolare C5H6BrN2
Molecular Weight (g/mol) 174.02
Numero MDL MFCD00137843
InChI Key BKLJUYPLUWUEOQ-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 2-amino-6-bromopyridine, 6-bromo-2-pyridinamine, aminobromopyridine, 6-bromo-2-aminopyridine, 6-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-2-pyridylamine, 2-amino-6-bromo-pyridine, zlchem 805, pubchem7663
PubChem CID 300809
IUPAC Name 6-bromopyridin-2-amine
SMILES NC1=CC=CC(Br)=[NH+]1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-bromopyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 88.0°C to 91.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder