Learn More
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11906041
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
CAS: 1073371-77-3 | C12H17BClNO2 | 253.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073371-77-3
Formula molecolare C12H17BClNO2
Molecular Weight (g/mol) 253.53
Numero MDL MFCD06795672
InChI Key GVJZHGCVSYBPIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chloro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-chlorophenylboronic acid,pinacol ester, 2-amino-5-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine
PubChem CID 17750205
IUPAC Name 4-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N)C=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 91°C to 93°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 253.54
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.