Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 98%
Codice prodotto. p-7021368
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 767-15-7
Formula molecolare C6H9N3
Molecular Weight (g/mol) 123.16
Numero MDL MFCD00006102
InChI Key IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
IUPAC Name 4,6-dimethylpyrimidin-2-amine
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Punto di fusione 150°C to 155°C
Quantità 25 g
Beilstein 110735
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine