Learn More
2-Amino-3-nitrophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10075932
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 603-85-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-85-0
Formula molecolare C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Numero MDL MFCD00010875
InChI Key KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol
PubChem CID 4115495
IUPAC Name 2-amino-3-nitrophenol
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-3-nitrophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 215.0°C
Colore Red to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(NO2)OH
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-3-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.