Learn More
Julabo™ 2-Adapters for Recirculating Cooler
Marca:  Julabo™ 8890045
Codice prodotto. 11984708
  • 178.00€ / pezzi 2
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Suitable for FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Recirculating Cooler
2-Adapters
G 1 1/4 in. Female to 3/4 in. Barbed Fitting
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Julabo™ 2-Adapters for Recirculating Cooler > Connection Type: G1 1/4 in. Female to 3/4 in. Barbed Fitting