Learn More
2-Adamantanone, 98%
Codice prodotto. p-3777186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-58-3
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00074737
InChI Key IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
IUPAC Name adamantan-2-one
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Adamantanone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 282°C to 286°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • 2-Adamantanone