Learn More
2-Acetylthiophene, 99%
Codice prodotto. p-7020937
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.173 g/mol
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
It is sensitive to light. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-15-3
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.173
Numero MDL MFCD00005442
InChI Key WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC Name 1-thiophen-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylthiophene
Punto di fusione 10°C to 12°C
Densità 1.168
Punti di ebollizione 213°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Odore Slightly Sweetish
Indice di rifrazione 1.566
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 107910
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetylthiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-(2-thienyl)-ethanone