Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 98%
Codice prodotto. 10696784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7512-17-6
Formula molecolare C8H15NO6
Molecular Weight (g/mol) 221.21
Numero MDL MFCD00061615
InChI Key OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Sinonimo N-Acetyl-D-glucosamine
IUPAC Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 4494
Condizione di rotazione specifica + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Rotazione specifica +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Peso formulazione 221.21
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
Forma fisica Crystalline Powder