Learn More
2',7'-Dichlorofluorescein, ACS reagent
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401.195 g/mol
Marca: Thermo Scientific Acros 446930100
233.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 10 g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
76-54-0 | |
401.195 | |
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one | |
CHEBI:51596 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl |
C20H10Cl2O5 | |
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
64944 | |
2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
Specifica
2', 7'-Dichlorofluorescein | |
C20H10Cl2O5 | |
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one | |
64944 | |
401.2 | |
Glass bottle | |
10 g |
76-54-0 | |
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl | |
401.195 | |
CHEBI:51596 | |
Reagente ACS | |
0.7900g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- 2`,7`-Dichlorofluorescein
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2`,7`-Dichlorofluorescein