Learn More
2,7-Dibromonaphthalene, 99% Codice prodotto.: 15422528
2,7-Dibromonaphthalene, 99%
Codice prodotto. p-7037376
250 mg, 250mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15422528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56097.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 58556-75-5 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
Solubility
Soluble in acetonitrile.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58556-75-5
Formula molecolare C10H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 285.97
Numero MDL MFCD00238580
InChI Key ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc
PubChem CID 625355
IUPAC Name 2,7-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,7-Dibromonaphthalene
Punto di fusione 139°C to 142°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3077
Beilstein 1862041
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile.
Peso formulazione 285.97
Percent Purity 99%
Titolo del prodotto
2,7-Dibromonaphthalene, 99% >