Learn More
2,6-Pyridinedimethanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10626952
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1195-59-1
Formula molecolare C7H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 139.15
Numero MDL MFCD00006351
InChI Key WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
IUPAC Name [6-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl]methanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Pyridinedimethanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 115°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)(CH2OH)2
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 139.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Pyridinedimethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.