Learn More
2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2696332
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 69716-05-8
Formula molecolare C11H10O4
Molecular Weight (g/mol) 206.197
Numero MDL MFCD02677734
InChI Key QCXJFLREQGIACT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 2-6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid, 6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, 6-methoxy, 2-6-methoxybenzo b furan-3-yl acetic acid, maybridge3_004130, 4ddh, ms0, 6-methoxybenzofuran-3-acetic acid, 6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid
PubChem CID 736818
IUPAC Name 2-(6-methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.2
Percent Purity 97%