Learn More
2,6-Dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. p-3736325 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
5g
5kg
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-26-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002240
InChI Key NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC Name 2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dimethylphenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.0°C to 48.0°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H3OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 485
Indice di Merck 15, 10279
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid