Learn More
2,6-Dichlorothiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11312529
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1918-13-4
Formula molecolare C7H5Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 206.08
Numero MDL MFCD00053523
InChI Key KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
PubChem CID 2734819
ChEBI CHEBI:949
SMILES NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorothiobenzamide
Punto di fusione 149°C to 153°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 5 g
Beilstein 1910353
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzenecarbothioamide
Peso formulazione 206.09
Percent Purity 97%