Learn More
2,6-Dichloropyrazine, 99+%
Codice prodotto. p-2697286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4774-14-5
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.98
InChI Key LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
IUPAC Name 2,6-dichloropyrazine
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloropyrazine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53.0°C to 56.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 23, III, 903
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals