Learn More
2,6-Dichloropurine, 97%
Codice prodotto. p-106442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5451-40-1
Formula molecolare C5H2Cl2N4
Molecular Weight (g/mol) 189.00
Numero MDL MFCD00077725
InChI Key RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
IUPAC Name 2,6-dichloro-7H-purine
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloropurine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 184.0°C to 186.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl acetate
Peso formulazione 189
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichloropurine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.