Learn More
2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 95%
Codice prodotto. p-4510237 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
25g
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1266615-56-8
Formula molecolare C12H6Cl2NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 290.07
Numero MDL MFCD00150014
InChI Key CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Tillman's reagent hydrate
PubChem CID 23696612
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Intervallo percentuale saggio 98+%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name sodium 4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]benzen-1-olate
Peso formulazione 290.07
Perdita all'essiccatura 14% max. (1 g, 120°C)
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza For determination of ascorbic acid: Passes Test
Colore Dark Green
Quantità 1 g
Forma fisica Powder