Learn More
2,6-Dichloroaniline, 98%
Codice prodotto. p-104318 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-31-1
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.01
Numero MDL MFCD00007675
InChI Key JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
IUPAC Name 2,6-dichloroaniline
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloroaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 39.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 228.0°C
Punto d'infiammabilità 118°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3NH2
Quantità 25 g
Beilstein 12, 626
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/L (20°C); 2.6g/L (40°C)
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichloroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.