Learn More
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10412484
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 97272-04-3
Formula molecolare C6H7ClO2S2
Molecular Weight (g/mol) 210.69
Numero MDL MFCD03086201
InChI Key CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779650
IUPAC Name 2,5-dimethylthiophene-3-sulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci
Peso formulazione 210.7
Percent Purity 97%