Learn More
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10352325
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Identificatori chimici
CAS 40532-06-7
Formula molecolare C9H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 195.24
Numero MDL MFCD00041059
InChI Key RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
PubChem CID 142466
IUPAC Name 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 97%