Learn More
2,5-Dimethoxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11924791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 93-02-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-02-7
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
InChI Key AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxy benzaldehyde, unii-w49s1ppl78, 2,5-dimethoxybenzald, pubchem2176, gentisic aldehyde, 5-dimethoxy benzaldehyde, 2,5-dimethoxybenzaldehyd, 2,5-dimethoxybenzaldehye, 2.5-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 66726
IUPAC Name 2,5-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.0°C to 50.0°C
Colore Yellow to Beige
Punti di ebollizione 146.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CHO
Quantità 500 g
Beilstein 08,245
Informazioni di solubilità Solubility in water: 795mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.