Learn More
2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10720595
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 499-80-9
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00149413,MFCD00006296
InChI Key MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
IUPAC Name pyridine-2,4-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 243°C to 246°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H3N)(COOH)2·xH2O
Quantità 1 g
Beilstein 22, 153
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.