Learn More
2',4'-Dimethylacetanilide, 98%, Thermo Scientific™
40.85€ - 154.00€
Identificatori chimici
CAS 2050-43-3
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Numero MDL MFCD00026125
InChI Key PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
PubChem CID 16303
IUPAC Name N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15491918
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55605.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15401928
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55605.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
2050-43-3
163.22
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
16303
CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
C10H13NO
MFCD00026125
n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide
Specifica
2',4'-Dimethylacetanilide
129°C to 132°C
C10H13NO
n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
163.22
163.22
Powder
2050-43-3
White
MFCD00026125
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide
16303
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 218-088-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AN7420000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures