Learn More
2,4-Dichloroquinazoline, 97%
Codice prodotto. p-7077852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 607-68-1 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-68-1
Formula molecolare C8H4Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 199.03
Numero MDL MFCD00091950
InChI Key TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline
PubChem CID 252886
IUPAC Name 2,4-dichloroquinazoline
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloroquinazoline
Punto di fusione 115.0°C to 121.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 199.04
Percent Purity 98%
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichloroquinazoline, 98%