Learn More
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15515086
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5980-97-2
Formula molecolare C9H13BO2
Molecular Weight (g/mol) 164.01
InChI Key BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
IUPAC Name (2,4,6-trimethylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Punto di fusione 131.0°C to 136.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 164.01
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.