Learn More
2,4,6-Trimethoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3484995
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Glass/Safe-Cote
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 14227-17-9
Formula molecolare C9H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 183.207
Numero MDL MFCD00017165
InChI Key FNSAKXLEFPFZOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-tri-methoxyaniline, 2,4,6-trimethoxybenzenamine, 2,4,6-trimethoxy-phenylamine, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amine
PubChem CID 84271
IUPAC Name 2,4,6-trimethoxyaniline
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)N)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trimethoxyaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass/Safe-Cote
Quantità 250 mg
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%