Learn More
2,4,5-Trimethylphenol, 99%
Codice prodotto. p-7033331
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
CAS: 496-78-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-78-6
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00020050
InChI Key VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference
PubChem CID 10335
IUPAC Name 2,4,5-trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5-Trimethylphenol
Punto di fusione 72°C
Punti di ebollizione 232°C
Odore Phenol-like
Quantità 250 mg
Numero UN UN2430
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,5-Trimethylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,4,5-Trimethylphenol