Learn More
2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Specifica
Specifications
Materiale o nome chimico | 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 224.56 |
Percent Purity | 97% |