Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
56.66€ - 201.00€
Identificatori chimici
CAS 902837-33-6
Formula molecolare C10H20N2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.282
Numero MDL MFCD08064279
InChI Key HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
PubChem CID 43196816
IUPAC Name 2-piperidin-3-yloxy-N-propylacetamide
SMILES CCCNC(=O)COC1CCCNC1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11479770
SDS Vedere i documenti
Alfa Aesar™
H50994.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11489770
SDS Vedere i documenti
Alfa Aesar™
H50994.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Identificatori chimici
902837-33-6
200.282
HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
43196816
CCCNC(=O)COC1CCCNC1
C10H20N2O2
MFCD08064279
2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
2-piperidin-3-yloxy-N-propylacetamide
Specifica
2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
C10H20N2O2
2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
CCCNC(=O)COC1CCCNC1
200.282
200.28
902837-33-6
MFCD08064279
HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-3-yloxy-N-propylacetamide
43196816
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures