Learn More
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine, 97+%
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
43.45€ - 501.00€
Identificatori chimici
CAS 404-70-6
Formula molecolare C8H11FN
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Numero MDL MFCD00075376
InChI Key AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
PubChem CID 533928
IUPAC Name 2-(3-fluorophenyl)ethanamine
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15482099
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64762.06
5 g
43.45€
5g
15492099
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64762.14
25 g
147.00€
25g
15402109
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64762.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
404-70-6
140.18
AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
533928
[NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
C8H11FN
MFCD00075376
3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
2-(3-fluorophenyl)ethanamine
Specifica
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
1.066 g/mL
83°C (181°F)
1.509
UN2735
3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
[NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
140.18
139.17
Liquid
404-70-6
87°C (15 mmHg)
C8H11FN
MFCD00075376
3045789
AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
2-(3-fluorophenyl)ethanamine
533928
≥97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures