Learn More
2,3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510150
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 27640-31-9
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.193
InChI Key GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
PubChem CID 2794664
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 97%