Learn More
2,3-Dichlorophenol, 98+%
Codice prodotto. p-7026750
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 576-24-9
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00002160
InChI Key UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l
PubChem CID 11334
IUPAC Name 2,3-dichlorophenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorophenol
Punto di fusione 57°C to 60°C
Punti di ebollizione 206°C
Punto d'infiammabilità 115°C (239°F)
Odore Phenol-like
Quantità 25 g
Numero UN UN2020
Beilstein 2043615
Peso formulazione 163
Percent Purity ≥98%