Learn More
2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10528823
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 85553-44-2
Formula molecolare C11H9BrS
Molecular Weight (g/mol) 253.157
Numero MDL MFCD08435867
InChI Key JQQDEBDYUAKNGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-bromomethyl phenyl thiophene, 3-2-thienyl benzyl bromide, 2-3-bromomethyl phenyl-thiophene
PubChem CID 13150400
IUPAC Name 2-[3-(bromomethyl)phenyl]thiophene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 253.16
Percent Purity 97%