Learn More
2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2696127
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Identificatori chimici
CAS 122376-76-5
Formula molecolare C8H5F2N
Molecular Weight (g/mol) 153.132
Numero MDL MFCD00061278
InChI Key OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
PubChem CID 518565
IUPAC Name 2-(3,5-difluorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare F2C6H3CH2CN
Quantità 10 g
Peso formulazione 153.13
Percent Purity 97%