Learn More
2-(2-Naphthyl)piperazine, 95%, Thermo Scientific™
86.40€ - 217.00€
Identificatori chimici
CAS 904816-32-6
Formula molecolare C14H16N2
Molecular Weight (g/mol) 212.30
Numero MDL MFCD05864679
InChI Key DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
PubChem CID 2771839
IUPAC Name 2-naphthalen-2-ylpiperazine
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Visualizza altre specifiche
Products 2
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
15453467
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26453.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11465790
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26453.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Chemical Identifiers
904816-32-6
212.30
DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
2771839
C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
C14H16N2
MFCD05864679
2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
2-naphthalen-2-ylpiperazine
Specifications
2-(2-Naphthyl)piperazine
99°C to 104°C
MFCD05864679
Air Sensitive
DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
2-naphthalen-2-ylpiperazine
2771839
95%
904816-32-6
C14H16N2
UN3259
2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
212.30
212.3
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documents
Documents
Certificates