Learn More
2,2'-Dithiodipyridine, 98%
Codice prodotto. p-3736388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2127-03-9
Formula molecolare C10H8N2S2
Molecular Weight (g/mol) 220.32
Numero MDL MFCD00006287
InChI Key HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2, 2';-Dipyridyl disulfide
PubChem CID 129317592
IUPAC Name 9-[(3aS,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-3H-purin-6-one
SMILES S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2′-Dithiodipyridine
Punto di fusione 56°C to 60°C
Colore Colorless to Tan
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare (C5H4N)S-S(C5H4N)
Beilstein 21, 45
Fieser 06,246; 13,156
Punto d'infiammabilità 210°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol,acetone,toluene and,isopropanol,practically insoluble in heptane and cyclohexane
Peso formulazione 220.32
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Aspetto (5% soln. in methanol) clear
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2'-Dithiodipyridine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.