Learn More
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Codice prodotto. 10499252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
500 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10mL
500mL
CAS: 2167-23-9 | C12H26O4 | 234.336 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3
Formula molecolare C12H26O4
Molecular Weight (g/mol) 234.336
Numero MDL MFCD00048243
InChI Key HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
PubChem CID 221260
IUPAC Name 2,2-bis(tert-butylperoxy)butane
SMILES CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Colore Undesignated
Nota nome 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS min. % 49.0
CAS max % 51.0
Densità 0.8050g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Peso formulazione 234.34
Percent Purity 49 to 51%
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 0.805
Viscosità 2.16 mPa.s (20°C)
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 43°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Perossido organico Tipo C e D
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.