Learn More
2,2′-Bipyridyl, ≥99.0% (NT), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2,2′-Bipyridyl |
Punto di fusione | 69°C to 71°C |
Punti di ebollizione | 273°C |
Numero UN | UN2811 |
Beilstein | 113089 |
Peso formulazione | 156.18g/mol |
Percent Purity | ≥99.0% (NT) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 5 g |