Learn More
2,2′-Bipyridyl, ≥99.0% (NT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15651430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Redox indicator, for spectrophotometric det. of Fe,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-18-7
Formula molecolare C10H8N2
Molecular Weight (g/mol) 156.19
Numero MDL MFCD00006212
InChI Key ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylpyridine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2′-Bipyridyl
Punto di fusione 69°C to 71°C
Punti di ebollizione 273°C
Numero UN UN2811
Beilstein 113089
Peso formulazione 156.18g/mol
Percent Purity ≥99.0% (NT)
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 25 g