Learn More
2-(2-Aminoethyl)pyridine, 95%
Codice prodotto. p-3211433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2706-56-1
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00006367
InChI Key XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
PubChem CID 75919
ChEBI CHEBI:74024
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylethanamine
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Aminoethyl)pyridine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0210g/mL
Punti di ebollizione 105°C to 106°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5340 to 1.538
Quantità 1 g
Beilstein 22, 434
Gravità specifica 1.021
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common polar solvents,insoluble in non-polar solvents and oils
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid