Learn More
2,2,6-Trimethylcyclohexanone, 97%
Codice prodotto. p-7025565
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 2408-37-9 | C9H16O | 140.226 g/mol
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2408-37-9
Formula molecolare C9H16O
Molecular Weight (g/mol) 140.226
Numero MDL MFCD00045550
InChI Key ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s
PubChem CID 17000
IUPAC Name 2,2,6-trimethylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCC(C1=O)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Densità 0.904
Punti di ebollizione 178°C to 179°C
Punto d'infiammabilità 51°C (125°F)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 1 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1905593
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 140.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,6-Trimethylcyclohexanone