Learn More
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, cont. up to ca 6% acetone
Codice prodotto. p-7021778
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
Solubility
Soluble in Chloroform, Methanol. Not miscible in water.
Notes
Store at 4°C. Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5394-63-8
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.154
Numero MDL MFCD00040468
InChI Key XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC Name 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Punto di fusione 7°C
Densità 1.094
Punti di ebollizione 65°C to 67°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 14°C (57°F)
Note percentuale saggio cont. up to ≈6% acetone
Indice di rifrazione 1.461
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2408
Informazioni di solubilità Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Peso formulazione 142.15
Percent Purity 94%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, contains up to 6% acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one