Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10771062
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2154-67-8
Formula molecolare C9H14NO3
Molecular Weight (g/mol) 184.22
Numero MDL MFCD00041847
Sinonimo 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 202°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 184.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid