Learn More
2,2,4-Trimethylpentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ for HPLC,≥99%
152.27€ - 766.37€
Identificatori chimici
CAS | 540-84-1 |
---|---|
Formula molecolare | C8H18 |
Molecular Weight (g/mol) | 114.232 |
Numero MDL | MFCD00008943 |
InChI Key | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane |
PubChem CID | 10907 |
ChEBI | CHEBI:62805 |
IUPAC Name | 2,2,4-trimethylpentane |
SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15614590
|
Honeywell-Chromasolv
34862-1L |
1 L | N/A | ||||||
15634590
|
Honeywell-Chromasolv
34862-2L |
2 L | N/A | ||||||
15624590
|
Honeywell-Chromasolv
34862-2.5L |
2.5 L |
257.35€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15654590
|
Honeywell-Chromasolv
34862-4X2L |
4 x 2 L | N/A | ||||||
15644590
|
Honeywell-Chromasolv
34862-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
766.37€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Identificatori chimici
540-84-1 | |
114.232 | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
10907 | |
2,2,4-trimethylpentane |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
CHEBI:62805 | |
CC(C)CC(C)(C)C |
Specifica
2,2,4-Trimethylpentane | |
for HPLC | |
0.692g/mL at 25°C | |
n20/D 1.391 | |
(CH3)2CHCH2C(CH3)3 | |
41mmHg (21 °C) | |
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane | |
CC(C)CC(C)(C)C | |
114.232 | |
CHEBI:62805 | |
≥99% |
-107°C | |
540-84-1 | |
98°C to 99°C | |
C8H18 | |
MFCD00008943 | |
1696876 | |
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4-trimethylpentane | |
10907 | |
114.23g/mol | |
CHROMASOLV™ |
Sicurezza e movimentazione
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
H225-H304-H315-H336-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 208-759-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SA3320000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- 2,2,4-Trimethylpentane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.